Key Documents
250554
Sigma-Aldrich
cis-2-Methoxycinnamic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
94-96 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-13-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-6-
Clé InChI
FEGVSPGUHMGGBO-SREVYHEPSA-N
Description générale
cis-2-Methoxycinnamic acid is the major component of essential oil extracted from Cinnamomum cassia.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Su-Tze Chou et al.
International journal of molecular sciences, 14(9), 19186-19201 (2013-09-21)
Essential oils extracted from aromatic plants exhibit important biological activities and have become increasingly important for the development of aromatherapy for complementary and alternative medicine. The essential oil extracted from Cinnamomum cassia Presl (CC-EO) has various functional properties; however, little