248533
5-Norbornene-2-methanol
98%, mixture of endo and exo
Synonyme(s) :
2-(Hydroxymethyl)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 2-Hydroxymethyl-5-norbornene, 2-Norbornen-5-methanol, 5-(Hydroxymethyl)bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-Hydroxymethyl-2-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-ylmethanol, Norbornene-5-methyl alcohol, [Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]methanol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.500 (lit.)
Point d'ébullition
97 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
OCC1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C8H12O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,6-9H,3-5H2/t6-,7+,8?/m0/s1
Clé InChI
LUMNWCHHXDUKFI-KJFJCRTCSA-N
Description générale
Application
- 4-(norborn-2-ene-5-ylmethyleneoxy)-2,2′:6′,2′′-terpyridine
- 5- {[(3,5-di-t-butyl-4-hydroxy-benzoyl)oxy]methyl}-2-norbornene (BHBN)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup