151467
5-Ethylidene-2-norbornene
contains 100-700 ppm BHT as inhibitor, mixture of endo and exo, 99%
Synonyme(s) :
2-Ethylidene-5-norbornene, 2-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 5-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-Ethylidenenorbornene, Ethylidenenorbornene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
4.6 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Contient
100-700 ppm BHT as inhibitor
Limite d'explosivité
~6.4 %
Indice de réfraction
n20/D 1.49 (lit.)
Point d'ébullition
146 °C (lit.)
Densité
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C\C=C1/C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C9H12/c1-2-8-5-7-3-4-9(8)6-7/h2-4,7,9H,5-6H2,1H3/b8-2+/t7-,9-/m0/s1
Clé InChI
OJOWICOBYCXEKR-WHZSQGQPSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Liver,Testes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
83.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28.5 °C - closed cup