530042
N-Phenylacrylamide
99%
Synonyme(s) :
Asylanilide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
103-106 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C=CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-2-9(11)10-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2,(H,10,11)
Clé InChI
BPCNEKWROYSOLT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3