Key Documents
245593
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(dimethylamino)propionate
99%
Synonyme(s) :
β-Dimethylaminopropionic acid methyl ester, Methyl β-(dimethylamino)propionate, Methyl 3-(dimethylamino)propanoate, Methyl N,N-dimethyl-β-alanine, Methyl N,N-dimethyl-β-aminopropionate, N,N-Dimethyl-β-alanine methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCH2CH2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.418 (lit.)
Point d'ébullition
152-154 °C (lit.)
Densité
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCN(C)C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-7(2)5-4-6(8)9-3/h4-5H2,1-3H3
Clé InChI
VSFJOMFYABROHQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl 3-(dimethylamino)propionate was used in the synthesis of lithium enolate via reaction with lithium diisopropylamide.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
β-Amino ester enolate as an acrylate anion equivalent for the synthesis of. α.-methylene esters, acids, and lactones.
The Journal of Organic Chemistry, 46(22), 4536-4541 (1981)