263737
4-(Dimethylamino)butyric acid hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
3-Carboxy-N,N-dimethyl-1-propanaminium chloride, 4-(Dimethylamino)butanoic acid hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
product name
4-(Dimethylamino)butyric acid hydrochloride, 98%
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
153-155 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl.CN(C)CCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(8)9;/h3-5H2,1-2H3,(H,8,9);1H
Clé InChI
RDTALXUBMCLWBB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable