240907
Trimethyl phosphite
≥99%
Synonyme(s) :
Methyl phosphite, P(OMe)3, Trimethoxyphosphine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
17 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Indice de réfraction
n20/D 1.408 (lit.)
Point d'ébullition
111-112 °C (lit.)
Pf
−78 °C (lit.)
Densité
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COP(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
Clé InChI
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup