Principaux documents
228907
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzenesulfonamide
98%
Synonyme(s) :
NSC 23381, NSC 629275
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4SO2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
190-192 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES 
NS(=O)(=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O4S/c7-13(11,12)6-4-2-1-3-5(6)8(9)10/h1-4H,(H2,7,11,12)
Clé InChI
GNDKYAWHEKZHPJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in synthesis of:
  • Cyclic nitrogen compounds via intramolecular hydroamination
  • Pentacyclic lycopodium alkaloid huperzine-Q
  • Pyrrolidines
  • Intermolecular C-H insertion reactions
Reactant involved in intermolecular amination of allyl alcohols
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Y Hidai et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 48(10), 1570-1576 (2000-10-25)
Total synthesis of spider toxins HO-416b (1) and Agel-489 (2) was accomplished using the 2-nitrobenzenesulfonamide (Ns) group as both a protecting and activating group. In this strategy, the C-N bonds were constructed by alkylation of sulfonamides with alkyl halides or