21987
(1S,3R)-cis-4-Carene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(1R,4R)-4,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-2-ene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −145±5°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.469
Densité
0.849 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H][C@]12C[C@@H](C)C=C[C@@]1([H])C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4-5,7-9H,6H2,1-3H3/t7-,8+,9-/m0/s1
Clé InChI
LGNSZMLHOYDATP-YIZRAAEISA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup