219398
3-Fluoroiodobenzene
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.584 (lit.)
Point d'ébullition
77-78 °C/19 mmHg (lit.)
Densité
1.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
iodo
Chaîne SMILES
Fc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4FI/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Clé InChI
VSKSBSORLCDRHS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter