Principaux documents
218456
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate
97%
Synonyme(s) :
Ethyl dimethylpyruvate, Ketovaline ethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCOCOOCH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.17
Numéro Beilstein :
1756668
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.410 (lit.)
Point d'ébullition
62 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C7H12O3/c1-4-10-7(9)6(8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
CKTYYUQUWFEUCO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate reacts with a variety of allyl halides in the presence of indium to afford hydroxy unsaturated carbonyl compounds. Conformational behaviour of ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate was investigated using solution FTIR in combination with ab initio calculations.
Application
Ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate was used in the synthesis of (2SR,4SR)-5(S)-(N-Boc)-amino-6-cyclohexyl-4-hydoxy-2-isopropyl hexanoic acid.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
The synthesis of (2S, 4S, 5S)-5-(N-BOC)-amino-6-cyclohexyl-4-hydroxy-2-isopropyl-hexanoic acid lactone, an hydroxyethylene dipeptide isostere precusor.
Chakravarty PK, et al.
Tetrahedron Letters, 30(4), 415-418 (1989)
Conformational isomerism of a-ketoesters. A FTIR and ab initio study.
Ferri D, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 2, 221-227 (2000)
A convenient allylation of 1, n-dicarbonyl compounds using organoindium reagents.
Lee PH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 22(12), 1380-1384 (2001)