217905
Copper(II) fluoride
98%
Synonyme(s) :
Cupric fluoride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Perte
<0.5% loss on drying, 105 °C, 1h
Pf
950 °C (dec.) (lit.)
Densité
4.23 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
F[Cu]F
InChI
1S/Cu.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
GWFAVIIMQDUCRA-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges