213365
Selenium dioxide
ReagentPlus®, powder, 99.8% trace metals basis
Synonyme(s) :
NSC 56753, Selenium oxide
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 157 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99.8% trace metals basis
Forme
powder
Couleur
white
Pf
315 °C (subl.) (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Se]=O
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
Clé InChI
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges