214744
Thallium(III) oxide
99%
Synonyme(s) :
Dithallium trioxide, Thallium sesquioxide, Thallium trioxide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: thallium
Pf
717 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Tl]O[Tl]=O
InChI
1S/3O.2Tl
Clé InChI
QTQRFJQXXUPYDI-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges