243450
Tellurium dioxide
≥99%
Synonyme(s) :
Tellurium(IV) oxide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
powder
Pf
733 °C (lit.)
Densité
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Te]=O
InChI
1S/O2Te/c1-3-2
Clé InChI
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable