212997
2-Phenyl-3-butyn-2-ol
≥98%
Synonyme(s) :
α-Ethynyl-α-methylbenzenemethanol, 2-Hydroxy-2-phenyl-3-butyne, 2-Phenyl-2-hydroxy-3-butyne, 3-Hydroxy-3-phenyl-1-butyne, 3-Phenyl-1-butyn-3-ol, 3-Phenylbutyn-3-ol, Ethynylmethylphenylcarbinol, Methylphenylethynylcarbinol
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98%
Forme
solid
pb
102-103 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
47-49 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES
CC(O)(C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-3-10(2,11)9-7-5-4-6-8-9/h1,4-8,11H,2H3
Clé InChI
KSLSOBUAIFEGLT-UHFFFAOYSA-N
Application
- (3-methyl-5-isoxazolyl)(phenyl)-methanol
- 1-(3-methyl-5-isoxazolyl)-1-phenyl-1-ethanol
- α-methylene cyclic carbonates via reaction with CO2 catalyzed by transition metal salts in ionic liquid
- copper (II)-promoted cycloaddtion to azides leading to triazoles
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup