20835
Acide cacodylique
≥99.0%
Synonyme(s) :
Acide diméthylarsinique, Acide diméthylarsonique, Oxyde d’hydroxydiméthylarsine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: arsenic
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
C[As](C)(O)=O
InChI
1S/C2H7AsO2/c1-3(2,4)5/h1-2H3,(H,4,5)
Clé InChI
OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable