Key Documents
8.20670
Sigma-Aldrich
Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate
for synthesis
Synonyme(s) :
Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, Dimethylarsinic acid sodium salt, Cacodylic acid sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H6AsNaO2 · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
204-708-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.0-9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
60 °C
Solubilité
2000 g/L
Masse volumique apparente
870 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H7AsO2.Na/c1-3(2,4)5;/h1-2H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
Clé InChI
IHQKEDIOMGYHEB-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3