196525
4-Bromothioanisole
97%
Synonyme(s) :
4-Bromophenyl methyl sulfide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Point d'ébullition
128-130 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
38-40 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
thioether
Chaîne SMILES
CSc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H7BrS/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
YEUYZNNBXLMFCW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 4′-nitro-4-mercaptobiphenyl
- 4′-iodo-4-mercaptobiphenyl
- 3′-nitro-4-mercaptobiphenyl
- 3′-iodo-4-mercaptiobiphenyl
- (S)-(–)-p-bromophenyl methyl sulfoxide
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves