260851
2-Bromothioanisole
97%
Synonyme(s) :
2-Bromophenyl methyl sulfide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.633 (lit.)
Point d'ébullition
145-146 °C/27 mmHg (lit.)
Pf
−24 °C (lit.)
Densité
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
thioether
Chaîne SMILES
CSc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H7BrS/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
Clé InChI
ALAQDUSTXPEHMH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- thioether-methyleneborane (PhSCH2B (C6F5)2)2
- 1-dimesitylboryl-2-methylthio-benzene
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter