193232
1,4-Benzodioxan-6-amine
≥98%
Synonyme(s) :
6-Amino-1,4-benzodioxan
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.599 (lit.)
Pf
29-31 °C (lit.)
Densité
1.231 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-2,5H,3-4,9H2
Clé InChI
BZKOZYWGZKRTIB-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup