161497
3,4-(Methylenedioxy)aniline
97%
Synonyme(s) :
5-Amino-1,3-benzodioxole
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Point d'ébullition
144 °C/16 mmHg (lit.)
Pf
39-41 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H7NO2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3H,4,8H2
Clé InChI
XGNXYCFREOZBOL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable