180769
Ethyl 4-chloroacetoacetate
95%
Synonyme(s) :
4-Chloro acetoethylacetate, Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate, Ethyl chloroacetoacetate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
Point d'ébullition
115 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ester
ketone
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CC(=O)CCl
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h2-4H2,1H3
Clé InChI
OHLRLMWUFVDREV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter