Key Documents
180068
Sigma-Aldrich
Dimethyl pimelate
99%
Synonyme(s) :
Dimethyl heptanedioate
About This Item
Formule linéaire :
CH3O2C(CH2)5CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.22
Numéro Beilstein :
1777309
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
121-122 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C9H16O4/c1-12-8(10)6-4-3-5-7-9(11)13-2/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
SHWINQXIGSEZAP-UHFFFAOYSA-N
Application
Dimethyl pimelate was used as the internal standard in the analysis of phthalates, sebacates, epoxidized soybean oil (ESBO) and polyadipates after transesterification to the ethyl esters.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Koni Grob
Journal of chromatography. A, 1150(1-2), 93-99 (2006-11-07)
After some two decades insisting on validation and normalization of methods, the reliability of the results in analytical chemistry continues to be unsatisfactory. Further, the processes involved are too slow, with the effect that frequently the most relevant results are