Principaux documents
179027
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxan-6-yl methyl ketone
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
80-82 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C10H10O3/c1-7(11)8-2-3-9-10(6-8)13-5-4-12-9/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Clé InChI
HGVWMTAIIYNQSI-UHFFFAOYSA-N
Application
1,4-Benzodioxan-6-yl methyl ketone may be used in the preparation of acetylenic alcohols.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable