D107409
2′,4′-Dihydroxyacetophenone
99%
Synonyme(s) :
1-Acetyl-2,4-dihydroxybenzene, 4-Acetylresorcinol, Resacetophenone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
143-144.5 °C (lit.)
Densité
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)7-3-2-6(10)4-8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
Clé InChI
SULYEHHGGXARJS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2