178519
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
99%
Synonyme(s) :
Frambione, NSC 26515, Raspberry ketone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
81-85 °C (lit.)
Solubilité
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
CC(=O)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3
Clé InChI
NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable