164674
Triethyloxonium hexachloroantimonate
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Groupe fonctionnel
ether
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC[O+](CC)CC.Cl[Sb-](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H15O.6ClH.Sb/c1-4-7(5-2)6-3;;;;;;;/h4-6H2,1-3H3;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
Clé InChI
QHWUSZRAYQUNCY-UHFFFAOYSA-H
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable