Key Documents
175390
Sigma-Aldrich
Triphenylcarbenium pentachlorostannate
Synonyme(s) :
Trityl pentachlorostannate
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3CSnCl5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
539.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
Cl[Sn-](Cl)(Cl)(Cl)Cl.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.5ClH.Sn/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;;;/h1-15H;5*1H;/q+1;;;;;;+4/p-5
Clé InChI
LJHTYNWDYRJYIH-UHFFFAOYSA-I
Application
Triphenylcarbenium pentachlorostannate can be used:
  • In the study of cationic polymerization reactions of 3,6-dibromo-9-(2,3-epoxypropyl)carbazole using the microcalorimetric technique.
  • In the synthesis of diarylcyclohexanones, the key intermediates for the preparation of antiprotozoals.
  • As an initiator in the photopolymerization of carbazolyl derived epoxy monomers.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Diarylcyclohexanones: synthons for new bicyclic compounds
Ahmad S, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 143(1), 145-152 (2012)
Cationic ring-opening polymerization of carbazolyl-containing epoxy monomers by triphenyl carbenium salts as thermal-and photolatent initiators
Lazauskaite R, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 140(5), 565-565 (2009)
Polymerization of 3, 6-dibromo-9-(2, 3-epoxypropyl) carbazole with triphenylcarbenium salts
Gravzulevivcius JV, et al.
European Polymer Journal, 28(5), 539-545 (1992)