160660
Quinaldic acid
98%
Synonyme(s) :
2-Quinolinecarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
156-158 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H7NO2/c12-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H,(H,12,13)
Clé InChI
LOAUVZALPPNFOQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves