148539
4,4′-Dimethoxybiphenyl
99%
Synonyme(s) :
4,4′-Bianisole
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
179-180 °C (subl.) (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)-c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C14H14O2/c1-15-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(16-2)10-6-12/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
UIMPAOAAAYDUKQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable