Key Documents
144959
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybenzoic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
197-199 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
SHSGDXCJYVZFTP-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Ethoxybenzoic acid was used to prepare highly conducting and flexible few-walled carbon nanotube thin films.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Nanjundan Ashok Kumar et al.
ACS nano, 5(3), 2324-2331 (2011-03-05)
We report an effective route to prepare highly conducting and flexible few-walled carbon nanotube (FWNT) thin films. The free-standing thin films were fabricated by functionalizing FWNTs with 4-ethoxybenzoic acid (EBA) via a direct Friedel-Crafts acylation reaction in a nondestructive polyphosphoric