135615
2-Bromo-2-methylpropane
98%
Synonyme(s) :
2-methyl-2-bromopropane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Contient
0.5% potassium carbonate as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.4279 (lit.)
Point d'ébullition
71-73 °C (lit.)
Pf
−20 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
organic solvents: miscible
Densité
1.22 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
bromo
Chaîne SMILES
CC(C)(C)Br
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3
Clé InChI
RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup