380008
Ammonium bromide
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Azanium bromide, Hydrobromic acid monoammoniate
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 198.3 °C)
Niveau de qualité
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
452 °C (lit.)
Densité
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N.Br[H]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3
Clé InChI
SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable