130265
2-Nitropropane
≥96%
Synonyme(s) :
Isonitropropane, Nitro propane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
~3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
~13 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥96%
Température d'inflammation spontanée
802 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.394 (lit.)
Point d'ébullition
120 °C (lit.)
Pf
−93 °C (lit.)
Solubilité
H2O: slightly soluble
organic solvents: miscible
Densité
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
nitro
Chaîne SMILES
CC(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3
Clé InChI
FGLBSLMDCBOPQK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup