115983
Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
98%
Synonyme(s) :
Trimesic acid trimethyl ester, Trimethyl trimesate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
145-147 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
COC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C12H12O6/c1-16-10(13)7-4-8(11(14)17-2)6-9(5-7)12(15)18-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
RGCHNYAILFZUPL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable