108057
Methyl phenylacetate
ReagentPlus®, ≥99%
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.503 (lit.)
Point d'ébullition
218 °C (lit.)
Densité
1.066 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-11-9(10)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
Clé InChI
CRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
211.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99.5 °C - closed cup