120707
Methyl 4-fluorobenzoate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.494 (lit.)
Point d'ébullition
90-92 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
fluoro
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
MSEBQGULDWDIRW-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup