106003
2,3-Dibromopropene
80%, technical grade
Synonyme(s) :
(2-Bromo-2-propenyl) bromide, 2,3-Dibromopropylene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pureté
80%
Indice de réfraction
n20/D 1.544 (lit.)
Point d'ébullition
42-44 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
2.045 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
BrCC(Br)=C
InChI
1S/C3H4Br2/c1-3(5)2-4/h1-2H2
Clé InChI
YMFWYDYJHRGGPF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup