1727031
USP
Zolmitriptan Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(S)-β-Amino-3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indole-5-propanol, (S)-2-Amino-3-{3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl}propan-1-ol
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
zolmitriptan
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[nH]1c2c(c(c1)CCN(C)C)cc(cc2)C[C@H](N)CO
InChI
1S/C15H23N3O/c1-18(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13(16)10-19/h3-4,8-9,13,17,19H,5-7,10,16H2,1-2H3/t13-/m0/s1
Clé InChI
XYSYRJCYRKMOFP-ZDUSSCGKSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3