1672927
USP
Tranylcypromine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
trans-Tranylcypromine hydrochloride, (2E)-3-Phenyl-2-propen-1-amine hydrochloride, trans-Cinnamylamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tranylcypromine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C9H11N.ClH/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-7H,8,10H2;1H/b7-4+;
Clé InChI
RHJVYCBQGSIGEG-KQGICBIGSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable