1683606
USP
Triethyl citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ethyl citrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
9.7 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 107 °C)
Famille d'API
triethyl citrate
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
Point d'ébullition
235 °C/150 mmHg (lit.)
Densité
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Toward Bicalutamide Analogues with High Structural Diversity Using Catalytic Asymmetric Oxohydroxylation: This study uses aromatic hydrocarbons in toluene as solvents in the catalytic synthesis of bicalutamide analogues, illustrating the solvent′s role in enhancing reaction conditions and outcomes in pharmaceutical research (Chen et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
311.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
155 °C - closed cup