Principaux documents
1150659
USP
Croscarmellose sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
20 MG
418,00 €
418,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 MG
418,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
418,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Forme
neat
Conditionnement
pkg of 20 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Croscarmellose sodium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable