1680007
USP
Triamterene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-pteridinetriamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
triamterene
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Nc1nc(N)c2nc(-c3ccccc3)c(N)nc2n1
InChI
1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
Clé InChI
FNYLWPVRPXGIIP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SCNN1A(6337) , SCNN1B(6338) , SCNN1G(6340)
Description générale
Application
- Triamterene and Hydrochlorothiazide Capsules
- Triamterene and Hydrochlorothiazide Tablets
- Triamterene Capsules
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable