T4143
Triamterene
≥99%
Synonyme(s) :
2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-pteridinetriamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Solubilité
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: soluble 1.2 mg/mL
DMSO: soluble 5.4 mg/mL
H2O: insoluble
Auteur
Wellspring
Chaîne SMILES
Nc1nc(N)c2nc(-c3ccccc3)c(N)nc2n1
InChI
1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
Clé InChI
FNYLWPVRPXGIIP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SCNN1A(6337) , SCNN1B(6338) , SCNN1G(6340)
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves