1642256
USP
Sumatriptan succinate Related Impurities
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sumatriptan
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- Sumatriptan
- Sumatriptan Nasal Spray
- Sumatriptan Succinate
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable