1612914
USP
Sitagliptin System Suitability Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Sitagliptin Phosphate containing about 0.2% of S-enantiomer
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sitagliptin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
mixture
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable