1611004
USP
Secobarbital
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-(1-Methylbutyl)-5-(2-propenyl)-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione, 5-Allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid, Quinalbarbitone, Seconal
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
secobarbital
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C1C(CC=C)(C(C)CCC)C(NC(N1)=O)=O
InChI
1S/C12H18N2O3/c1-4-6-8(3)12(7-5-2)9(15)13-11(17)14-10(12)16/h5,8H,2,4,6-7H2,1,3H3,(H2,13,14,15,16,17)
Clé InChI
KQPKPCNLIDLUMF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Secobarbital Sodium
- Secobarbital Sodium Capsules
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable