1398042
USP
Methadone Related Compound D CII
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5341-49-1, 6-(Dimethylamino)-5-methyl-4,4-diphenylhexan-3-one hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
certified by the USP
Famille d'API
methadone
Poids mol.
345.91 (C21H27NO · HCl)
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable