1356789
USP
Lamotrigine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(2H)-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
lamotrigine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
NC1=NN=C(C(=O)N1)c2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C9H6Cl2N4O/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(16)13-9(12)15-14-7/h1-3H,(H3,12,13,15,16)
Clé InChI
OVNGWOHWYFBGKF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Lamotrigine
- Lamotrigine Extended-Release Tablets
- Lamotrigine Tablets for Oral Suspension
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable